Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Artikelnummer. p-8001850
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Menge:
10/Packung
110 St./Packung
1200/Packung
200/Packung
30/Packung
330/Packung
350/Packung
420/Packung
5/Pckg.
60/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
110 Stück
200 Stück
30 Stück
330 Stück
350 Stück
5 Stück
55 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10175184
Marke: Azlon™ BWP0030PN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Sehr beständig und langlebig
  • Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material Polypropylen
Halsinnendurchmesser (metrisch) 22mm
Menge 10/Packung
Transparenz Gut ablesbar
Auskleidungsmaterial Ohne Dichtungseinlage
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 70 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe