Learn More
Azlon™ Azlon™ runde, durchscheinende Weithalsflaschen aus Polypropylen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke:  Azlon™ BLP0125BULK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15347017
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff.Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Hochtransparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
  • Glatte Innenkonturen für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
125 mL
350
350/Pk.
Yes
104 mm
51 mm
Polypropylene
Bulk
White
Autoclavable
Polypropylene
Screw Cap