Learn More
Azlon™ Abtropfgestell aus polyamid-epoxidbeschichtetem Stahl
Azlon™ Gestell aus Polyamid, Epoxid-beschichteter Stahl, erhältlich als hochwertiges freistehendes oder an der Wand montierbares Abtropfgestell.
Marke: Azlon RWK070FS
139.16 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Azlon™ Abtropfgestell aus Polyamidepoxid-beschichtetem Stahl ist qualitativ hochwertig und freistehend oder an der Wand montierbar erhältlich.
- Hergestellt aus mit Polyamid/Epoxidharz-beschichteter Stahl
- Bessere Hitze- und chemische Beständigkeit als andere Beschichtungen
- Mit acht 110 mm langen und 24 80 mm langen Aufhängern. Durchmesser der Aufhänger beträgt 4.5 mm
- Gesamtabmessungen (D x W x H): 110 x 320 x 370mm
Spezifikation
Gestell mit eingebauter freistehender Halterung | |
32 | |
320 mm | |
110 mm |
Polyamid- und epoxidbeschichteter Stahl | |
D x W x H: 110 x 320 x 370 mm | |
370 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%