Learn More
Fisherbrand™ Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 17 02 1417
572.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 17mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
17 mm | |
1000 | |
Septen |
Blau transparent, Weiß | |
Silikon | |
1,3 mm | |
Magnetische Precision Universal-Gewindekappe |