Learn More
Azlon™ Autoklavierbare Pinzette aus PMP
Sie sind aus PMP gefertigt und zeichnen sich daher durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus PMP eignen sich optimal für den sicheren Umgang mit Proben.
9.50 € - 13.20 €
Spezifikation
Spitzenform | Spitz |
---|---|
Material | PMP |
Produkttyp | Pinzetten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur sicheren Handhabung von Proben |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12054618
|
Azlon™
TWY260 |
11,5 cm |
9.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12084588
|
Azlon™
TWY262 |
14,5 cm |
13.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Hergestellt mit PMP, das einen hohen Schmelzpunkt und eine gute Temperaturstabilität aufweist.Azlon™ PMP autoklavierbare Pinzetten sind ideal für die sichere Handhabung von Proben.
- Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
- Scharfe Spitze
- Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
Spezifikation
Spitz | |
PMP | |
Pinzetten | |
Zur sicheren Handhabung von Proben |