Learn More
Azlon™ Autoklavierbare Pinzette aus PMP
Sie sind aus PMP gefertigt und zeichnen sich daher durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus PMP eignen sich optimal für den sicheren Umgang mit Proben.
Marke: Azlon™ TWY260
8.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt mit PMP, das einen hohen Schmelzpunkt und eine gute Temperaturstabilität aufweist.Azlon™ PMP autoklavierbare Pinzetten sind ideal für die sichere Handhabung von Proben.
- Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
- Scharfe Spitze
- Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
Spezifikation
Spitz | |
PMP | |
Pinzetten | |
Zur sicheren Handhabung von Proben |
4,53 in. | |
11,5 cm | |
Je 1 |