Learn More
Azlon™ HDPE-Messlöffel
Robuste und dennoch leichte Schaufel aus Polyethylen. Der Azlon™ Messlöffel aus HDPE ist chemikalienbeständig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
22.65 € - 51.30 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11367784
|
Azlon
SWL040 |
1250 mL | 405 mm |
22.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||||
11343724
|
Azlon
SWL028 |
150 ml | 250 mm |
22.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12094618
|
Azlon
SWL033 |
750 ml | 350 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Robuste Schaufeln aus naturfarbenem starrem Polyethylen
- Leicht mit guter chemischer Beständigkeit
- Foodsafe
Spezifikation
Messschaufel | |
HDPE |