Learn More
Azlon™ HDPE-Messlöffel
Robuste und dennoch leichte Schaufel aus Polyethylen. Der Azlon™ Messlöffel aus HDPE ist chemikalienbeständig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Marke: Azlon SWL040
21.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15750kg
Beschreibung
- Robuste Schaufeln aus natürlichem starren Polyethylen
- Leichtgewichtig mit guter chemischer Beständigkeit
- Lebensmittelsicher
Spezifikation
Messschaufel | |
HDPE | |
1250 mL | |
405 mm |