Learn More
STEMCELL Technologies AZD8055
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR
72.90 € - 140.40 €
Spezifikation
CAS | 1009298-09-2 |
---|---|
Synonym | CCG-168 |
Summenformel | C25H31N5O4 |
Reinheit | ≥98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17100162
|
STEMCELL Technologies
73002 |
1 mg |
72.90 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17110162
|
STEMCELL Technologies
73004 |
10 mg |
140.40 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Spezifikation
1009298-09-2 | |
CCG-168 | |
C25H31N5O4 | |
≥98% |