Learn More
Axygen™ Axypet™ 8-Kanal Pipette
GREENER_CHOICE
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
Marke:  Axygen™ AP-8-200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12712796
  • 625.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
  • Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
  • Spitzen-System drehbar um 360°
  • Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
  • Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
  • Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3,0/ ± 1,0%
8
Mehrkanal-Pipette
±1,5/ ±0,6 %
Kopfform: 200 μl
Axypet™
20 bis 200 μl
3 Jahre
Name des Produkts
Axygen™ Axypet™ 8-Kanal Pipette > 20 Bis 200 μl; A: ± 3,0/± 1,0%; P: ± 1,5/ ± 0,6%; Spitze: 200 μ l