Learn More
Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-2ML-SQ-C-S
145.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
In verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
96 | |
Quadratisch | |
25 Stück/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
25 St./Packung | |
- 80 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32224002 | Qualitätsbescheinigung | 22/04/2025 | P-2ML-SQ-C-S |
25324057 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | P-2ML-SQ-C-S |
24924036 | Qualitätsbescheinigung | 01/04/2025 | P-2ML-SQ-C-S |
25024037 | Qualitätsbescheinigung | 20/03/2025 | P-2ML-SQ-C-S |
24624046 | Qualitätsbescheinigung | 15/02/2025 | P-2ML-SQ-C-S |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen