Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-DW-20-C-S-IND
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11350135
  • 375.00 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48 rechteckige Deepwellplatte mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwellplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24 rechteckige Deepwellplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004
8 x 12
Durchsichtig
Polypropylen
96
Rund
4000 xG
- 80 °C
Standard
Autoklavierbar
Runde 96-Deepwell-Mikrotiterplatte für die Lagerung, einzeln verpackt
2000 μl
Steril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
-112 °F
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24624052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog NumberP-DW-20-C-S-IND
Chargennummer25024053 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog NumberP-DW-20-C-S-IND
Chargennummer19724102 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog NumberP-DW-20-C-S-IND
Chargennummer34123026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog NumberP-DW-20-C-S-IND
Chargennummer34123026 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2024 Catalog NumberP-DW-20-C-S-IND
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 96 runde Deepwells; vorsterilisiert; durchsichtig; 2,0 ml, einzeln verpackt