Learn More
3M™ Robuster QRS-Atemschlauch
3M™ robuster QRS-Atemschlauch für 3M™ Adflo™ Atemschutzmasken mit Stromversorgung und 3M™ Versaflo™ Atemschutzmasken mit Druckluftversorgung V-500E.
Marke:  3M™ 7000044527
78.86 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15719767
  • 108.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die neuen Schweißhelme und Gesichtsmasken von 3M verfügen über einen Atemschlauch des QRS-Typs (Quick Release Swivel, Schnellverriegelung), der das einhändige Anbringen und Entfernen ermöglicht
  • Bei Verwendung des Adapters wird die Schutzklasse des Speedglas Schweißhelms 9100FX Air auf TH2 reduziert
  • De Lebensdauer des Atemschlauchs wird durch Verwendung einer Schlauchabdeckung verlängert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heavy Duty Rubber
Name des Produkts
3M™ Robuster QRS-Atemschlauch > Farbe: Schwarz