Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-96-450V-C-S
149.34 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- Rechteckige 48-Deepwell-Mikrotiterplatte mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Autoklavierbar | |
96-Well-Mikrotiterplatte mit V-Boden | |
550 μl | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
50 Stück/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
V-Boden | |
4000 xg | |
10 Stück/Packung | |
- 80 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
29424001 | Qualitätsbescheinigung | 22/04/2025 | P-96-450V-C-S |
18924033 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | P-96-450V-C-S |
19724032 | Qualitätsbescheinigung | 27/09/2024 | P-96-450V-C-S |
18924034 | Qualitätsbescheinigung | 17/09/2024 | P-96-450V-C-S |
17724004 | Qualitätsbescheinigung | 14/09/2024 | P-96-450V-C-S |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen