Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
Marke:  Axygen TE-1004-B-L-R
315.24 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12736619
  • 331.83 € / 3456 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
  • Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
  • Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
  • Volumen: 1000 μ l
  • Farbe: Blau
Bestellinformation
  • Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 μl
Blau
Geringe Retention
Eppendorf
110 und 500 μl
nicht steril
Gestell
Im Gestell
Ja
Name des Produkts
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen > Maxymum Recovery; 1000 μl; Im Rack