Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit O-Ring aus Material, das beständig gegen viele häufig verwendete Laborchemikalien ist
140.73 € - 2054.38 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylen
Format Non-looped
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Sterilität Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11340385
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-A
Unsteril Assorted N/A N/A N/A
12779538
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-A-S
Steril Diverse
2054.38 €
4000 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11350385
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-A-S
Steril Diverse N/A N/A N/A
11366044
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-C
Unsteril Durchsichtig
160.49 €
500 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13107464
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-C
Unsteril Durchsichtig N/A N/A N/A
11380385
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-C-S
Steril Durchsichtig
242.02 €
500 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12719548
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-C-S
Steril Durchsichtig N/A N/A N/A
11370385
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-BR
Non-sterile Brown N/A N/A N/A
12799538
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-BR
Non-sterile Brown N/A N/A N/A
13124624
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-G
Unsteril Grün N/A N/A N/A
11300395
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-GR
Non-sterile Gray N/A N/A N/A
12739548
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-GR
Non-sterile Gray N/A N/A N/A
12789548
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-O
Non-sterile Orange N/A N/A N/A
11310395
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-O
Non-sterile Orange N/A N/A N/A
11320395
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-P
Non-sterile Pink N/A N/A N/A
12799548
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-P
Non-sterile Pink N/A N/A N/A
12709558
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-R
Non-sterile Red N/A N/A N/A
11330395
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-R
Non-sterile Red N/A N/A N/A
12719558
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-V
Non-sterile Violet N/A N/A N/A
11340395
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-V
Non-sterile Violet N/A N/A N/A
12729558
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-W
Non-sterile White N/A N/A N/A
11354165
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-W
Non-sterile White N/A N/A N/A
12749558
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-Y
Non-sterile Yellow N/A N/A N/A
11374165
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-150-SS-Y
Non-sterile Yellow N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20.000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
1.5 mL
Non-looped
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylen
Polypropylen
O-Ring
Konisch
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss