Learn More
uvex aXess One Sctive Bluetooth Kapselgehörschutz
Kapselgehörschutz aus ABS schützt das Gehör.
Marke: uvex 2640001
153.36 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheits-Kapselgehörschutz
- Material des Kapselgehörschutz: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
- Suchfarbe (Filter): Schwarz
- Polstermaterial des Kapselgehörschutz: Schaum (Memory Foam)
- Größen: L/M/S
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 37 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 29 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 21 dB
Spezifikation
PPE Cat.: 3 | |
Klasse A | |
17787539 (Microphone Cover), 17220452 (Hygiene Kit), 17210311 (Cooling Pads) | |
PE Memory Foam | |
No | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head | |
Lithium Polymer | |
5 V | |
EN 352-1 |
Memory Foam | |
Black | |
ABS | |
Hearing Protection/Communication Device | |
31 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
No | |
Yes | |
50 hr. | |
3.5 mm Jack | |
USB C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex aXess One Sctive Bluetooth Kapselgehörschutz > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur