Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke: SGE™ 002814
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Nicht gasdicht | |
0.63 mm | |
42 mm | |
10F-AG-0.63C 6er-Packung | |
42 mm | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
23 ga. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
10 μl | |
Konus | |
Befestigt |