Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Te-MO 96 Mehrkanalarm
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
467.00 € - 743.00 €
Spezifikation
Farbe klar
Format Racks
Produktlinie Tecan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Sterilität Gefiltert Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Sterilität Gefiltert Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
11897313
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
906-021
50 μl Steril Gefiltert Steril & PCR-fähig
743.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10078172
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
906-261
50 μ l Steril Ungefiltert Steril
479.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10325104
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
906-262
50 μ l Unsteril Ungefiltert Zertifizierte Qualität
467.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11807323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
907-021
80 ul Steril Gefiltert Steril & PCR-fähig
743.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10101804
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
907-261
100 ul Steril Ungefiltert Steril
479.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10654844
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
907-262
100 μl Unsteril Ungefiltert Zertifizierte Qualität
467.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11815953
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
908-021
150 μl Steril Gefiltert Steril & PCR-fähig
743.00 €
4800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10753675
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
908-261
200 μl Steril Ungefiltert Steril
479.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10373653
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
908-262
200 μ l Unsteril Ungefiltert Zertifizierte Qualität
467.00 €
4800 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Tecan Te-MO, Aquarius und Freedom EVO mit Te-MO 96-Kopf.
Merkmale:
  • Erhältlich als steril und gefiltert.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
klar
Racks
Tecan
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Te-MO 96 Mehrkanalarm