Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Te-MO 96 Mehrkanalarm
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 906-021
705.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Tecan Te-MO, Aquarius und Freedom EVO mit Te-MO 96-Kopf.
- Erhältlich in der Standardausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
Racks | |
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius | |
Steril & PCR-fähig |
Gefiltert | |
klar | |
Automatisierung | |
Tecan |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.