Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit MP20 und MP200 Spenderköpfen
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
451.00 € - 864.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11781263
|
Thermo Scientific™
915-021 |
20 μ l | Gefiltert | Steril | Sterile & PCR Ready |
864.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11771263
|
Thermo Scientific™
915-261 |
20 μl | Ungefiltert | Steril | Steril |
505.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11781223
|
Thermo Scientific™
915-262 |
20 ul | Ungefiltert | Nicht steril | Certified Quality |
451.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11741253
|
Thermo Scientific™
917-021 |
130 μl | Gefiltert | Steril | Sterile & PCR Ready |
864.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11751253
|
Thermo Scientific™
917-261 |
200 μl | Ungefiltert | Steril | Steril |
503.99 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11791223
|
Thermo Scientific™
917-262 |
200 μl | Ungefiltert | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
451.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek 1000 und Biomek 2000.
Merkmale:- Erhältlich als steril und gefiltert.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Gestell | |
Extra lang |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.