Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit MP20 und MP200 Spenderköpfen
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 915-262
445.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Diese Automationsspitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden auf den jeweiligen Workstations validiert, für die sie entwickelt wurden.
Merkmale:- Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
20 ul | |
Unsteril | |
Racks | |
Beckman Coulter™ Biomek™ 1000/2000 | |
Zertifizierte Qualität |
Ungefiltert | |
klar | |
Extra lang | |
Beckman |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.