Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen.
Marke: BRAND™ 43058
67.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Spenderkopf
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Beschriftung in grüner Emaille
- Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Ohne Flasche | |
10 ml |