Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen.
74.95 € - 122.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10367582
|
BRAND™
43055 |
5 ml |
74.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10788764
|
BRAND™
43058 |
10 ml |
76.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787444
|
BRAND™
43066 |
20 ml |
82.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10205712
|
BRAND™
43070 |
25 ml |
89.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10582073
|
BRAND™
43078 |
50 ml |
122.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10012392
|
BRAND™
43088 |
100 ml |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spenderkopf
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Beschriftung in grüner Emaille
- Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
Spezifikation
Ohne Flasche |