Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620
Antistatisch und 5 Minuten lang bei 135°C autoklavierbar. Hohe Rutschfestigkeit. Waschen bei 60°C.
64.50 € - 78.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Farbe | Grün |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 39620 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15621258
|
Abeba™
39620/36 |
36 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15631258
|
Abeba™
39620/37 |
37 |
66.45 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15641258
|
Abeba™
39620/38 |
38 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15651258
|
Abeba™
39620/39 |
39 |
78.70 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15661258
|
Abeba™
39620/40 |
40 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15671258
|
Abeba™
39620/41 |
41 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15681258
|
Abeba™
39620/42 |
42 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15691258
|
Abeba™
39620/43 |
43 |
66.45 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15601268
|
Abeba™
39620/44 |
44 |
66.45 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15611268
|
Abeba™
39620/45 |
45 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15621268
|
Abeba™
39620/46 |
46 |
64.50 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Grün
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Grün | |
Rutschfest | |
39620 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620