Learn More
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone autoklavierbare Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Mini-Muffs verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln in Öffnungen jeder Größe.
1855.00 € - 4010.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17740378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A03 |
0,5 bis 1 in. |
1855.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17750378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A04 |
1 bis 1,75 in. |
1855.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17760378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A05 |
1,75 bis 2,5 in. |
2120.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17770378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A07 |
2,5 bis 4 in. |
2425.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17780378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A08 |
3,5 bis 4,75 in. |
2575.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17790378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A09 |
4 bis 5,5 in. |
2705.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17700388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A12 |
5,5 bis 8 in. |
4010.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17710388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A16 |
8 bis 12 in. |
2680.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
- Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
- Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
- Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
- Resists tearing and punctures
- Eliminates Autoclave Tape Residue
- Made from 1422A Tyvek Material
- Latex-free rubber
- Hydrophoic
- Lint-Free
Spezifikation
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Heißversiegelter Poly-Beutel |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE |