Learn More
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone autoklavierbare Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Mini-Muffs verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln in Öffnungen jeder Größe.
Marke: Keystone Cleanroom Products MFT2A09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.63240kg
Beschreibung
- Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
- Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
- Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
- Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
- Reiß- und durchstechfest
- Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
- Aus Tyvek-Material 1422A
- Latexfreier Gummi
- Hydrophobic
- Fusselfrei
Spezifikation
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Heißversiegelter Poly-Beutel | |
9 in. |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE | |
1.000/Packung | |
4 bis 5,5 in. |