Learn More
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Marke: Invitrogen 4449791
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist eine optimierte Pufferlösung, die im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung zur Fokussierung und zum Transport von Partikeln im gesamten Fluidiksystem verwendet wird.Erhalt der Systemsauberkeit
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist ein steriles, gepuffertes, azidfreies Trägerreagenz, das ein Tensid enthält, das beim Reinigen der Ströungsleitungen des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung hilft. Die Attune™ Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle zu verhindern, was zu weniger Verstopfung des Geräts führt.
Praktisch
Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die praktische 10 l-Verpackung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für mindestens 10 Tage (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag liegt unter 1 l) und verfügt über einen Hahn, um das Befüllen der integrierten Fluidiktanks zu erleichtern.
Hohe Qualität
Attune™ Fokussierflüssigkeit wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
Spezifikation
Bei 15 bis 30 °C lagern. | |
Flüssig | |
6 x 1 l |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Attune™ | |
Attune™ Essential Reagenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X) > 6 x 1 l