Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Diese Probenspritze wird mit dem Fluidiksystem des Attune NxT Durchflusszytometer verwendet, um Proben in die Durchflusszelle zu transportieren.
Marke: Applied Biosystems™ 4452079
Beschreibung
- Diese Probenspritze wird mit dem Fluidiksystem des Attune NxT Durchflusszytometer verwendet, um Proben in die Durchflusszelle zu transportieren.
- Ein Austausch dieser Spritze wird im Rahmen der Gerätewartung empfohlen.
Spezifikation
Attune™ | |
1 mL | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Raumtemperatur | |
Durchflusszytometer-Spritze |