Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen, Gütegrad 14, langsam filtrierend
Für feine Präzipitate wie Bleidioxid, Calciumfluorid.
5.55 € - 32.85 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.007% |
---|---|
Format | Flache Scheibe |
Material | Linter aus 100 % Baumwolle |
Particle Retention | 3 bis 5 μm |
Porengröße | 3 bis 5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11744203
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Flache Scheibe |
8.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11778963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11710145
|
Fisherbrand™
|
45 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11797983
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11714203
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11738963
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11724203
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11748963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11724213
|
Fisherbrand™
|
240 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Filterpapier mit engen Poren Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
Linter aus 100 % Baumwolle | |
3 bis 5 μm | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen |
Flache Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
100 Sekunden | |
0,15 mm |