Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen, Gütegrad 14, langsam filtrierend
Für feine Präzipitate wie Bleidioxid, Calciumfluorid.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Filterpapier mit engen Poren Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
100 % Fasern aus Baumwoll-Linters | |
3 bis 5 μm | |
Für feine Ausfällungen wie Bleidioxid, Kalziumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, Dioxid und Bleimolybdat | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen |
Neutrale Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
100 s | |
14 | |
0.15 mm | |
90 mm |