Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
4.95 € - 88.10 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.06 % |
---|---|
Material | Linter aus 100 % Baumwolle |
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Porengröße | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 50 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11708963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Flache Scheibe |
15.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11718963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Flache Scheibe |
23.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11710125
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm | Flache Scheibe |
4.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11798953
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Flache Scheibe |
20.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760135
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Gefaltete Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11750135
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Gefaltete Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11758963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11760125
|
Fisherbrand™
|
100 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11770125
|
Fisherbrand™
|
60 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740125
|
Fisherbrand™
|
140 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Filterpapier mit mittleren Poren Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spécification
Aschegehalt: 0.06 % | |
5 bis 8 μm | |
50 Sekunden | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen |
Linter aus 100 % Baumwolle | |
5 bis 8 μm | |
13 | |
0,16 mm |