Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16920kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11718963
  • 23.25 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filterpapier mit mittleren Poren
  • Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
  • Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
  • Aschegehalt von 0.007 %
  • Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007%
Linter aus 100 % Baumwolle
5 bis 8 μm
Für feine Niederschläge wie Magnesium-Ammonium-Phosphat, Calciumoxalat, Magnesium-Ammonium-Arsenat, gröberem Bariumsulfat
100/Pckg.
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen
Flache Scheibe
5 bis 8 μm
50 Sekunden
13
0,16 mm
150 mm