Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 11, schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Für grobe und voluminöse Präzipitate wie Eisen, Aluminium- und Chromhydroxid, zur Si-Bestimmung in Stahl sowie für die Roheisenanalyse.
4.45 € - 122.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.007% |
---|---|
Material | Linter aus 100 % Baumwolle |
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Porengröße | 12 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 10 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11475188
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Flache Scheibe |
14.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11485188
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Flache Scheibe |
32.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11710035
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Gefaltete Scheibe |
68.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11495188
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Flache Scheibe |
19.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11405198
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Flache Scheibe |
26.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730025
|
Fisherbrand™
|
120 mm | Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11790025
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Gefaltete Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11720035
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Gefaltete Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11760015
|
Fisherbrand™
|
135 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740015
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11750015
|
Fisherbrand™
|
45 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11730015
|
Fisherbrand™
|
47 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11445188
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11455188
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11465188
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Weitporiges Filterpapier
- Hergestellt mit 100 % Baumwoll-Linterfasern
- Mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine hohe Reinheit zu erhalten
- Aschegehalt 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrie und atmosphärische Analyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
12 bis 15 μm | |
10 Sekunden | |
11 | |
0,18 mm |
Linter aus 100 % Baumwolle | |
12 bis 15 μm | |
Wird für grobe und voluminöse Präzipitate wie Eisen, Aluminium und Chromhydroxid, für die Si-Bestimmung in Stahl sowie die Roheisenanalyse verwendet | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen |