Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen aus ungefiltertem Gel 200
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
52.02 € - 380.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Produktlinie | ART |
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11781233
|
Thermo Scientific™
3631 |
Racks | 200 μl | Gel-Beladung, Flach | Polyacrylamid |
380.00 €
800 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10696581
|
Thermo Scientific™
3621 |
Racks | 200 μl | Gel-Beladung, Rund | Polyacrylamid |
57.70 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11569994
|
Thermo Scientific™
3690 |
Bulk | 200 μL | Gel Loading | Virgin Polypropylene |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
Das Laden von Acrylamid- oder gar Agarosegelen mit standardmäßigen Pipettenspitzen ist häufig ein zeitraubender und frustrierender Vorgang. Diese Gel-Ladespitzen wurden speziell für diese Anwendung entwickelt, um jederzeit optimale Ergebnisse zu erzielen. Länge: 83 mm; Grad: 5 μl
Runde Gelspitze 200 (3621):
- Für das Laden von Gelen mit 0.6 mm Dicke und darüber
- Für Agarose, 2-D, SDS-PAGE und Protein-Elektrophorese
- Für das Laden von Gelen mit bis zu 0.4 mm Dicke
- Für Polyacrylamid- und DNA-Sequenzierungsgele
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
ART |