Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen aus ungefiltertem Gel 200
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
Marke: Thermo Scientific™ 3631
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.89000kg
Beschreibung
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
Das Laden von Acrylamid- oder gar Agarosegelen mit standardmäßigen Pipettenspitzen ist häufig ein zeitraubender und frustrierender Vorgang.. Diese Gel-Ladespitzen wurden speziell für diese Anwendung entwickelt, um jederzeit optimale Ergebnisse zu erzielen. Länge: 83 mm; Grad: 5 μl
Runde Gelspitze 200 (3621):
- Für das Laden von Gelen mit 0.6 mm Dicke und darüber
- Für Agarose, 2-D, SDS-PAGE und Protein-Elektrophorese
- Für das Laden von Gelen mit bis zu 0.4 mm Dicke
- Für Polyacrylamid- und DNA-Sequenzierungsgele
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen | |
Gel-Beladung, Flach | |
Ja | |
Polyacrylamid | |
5 μl |
Ungefiltert | |
0,4mm | |
Racks | |
Universelle Passform | |
ART | |
Rund |