Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfüllsystem, 200
Dieses Barrieren-Nachfüllsystem gewährleistet genaues und einheitliches Pipettieren ohne Beeinträchtigung der Sicherheit.
Marke: Thermo Scientific™ 2139-RT
74.49 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ ART™ Nachladesystem, das eine umweltfreundliche Lösung ohne Beeinträchtigung der Sterilität bietet, können Sie Anwendungen präzise und konsistent ausführen, ohne dabei den Schutz zu beeinträchtigen. Durch versetzte Wells, die ein Stapeln der Spitzen erlauben, reduziert dieses ausgefeilte System die Abfallmenge und spart Platz im Labor. Das ART-Portfolio ist jetzt umfassender, sodass es einfacher denn je ist, eine Spitze zu finden, die praktisch für jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor geeignet ist.
- ART Barrierespitzen bieten 100%ige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontamination.
- Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
- Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
- Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
- Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
- Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
Spezifikation
ART 10 Barriere-Spitze | |
Gefiltert | |
Natural | |
1.2 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Standard | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
10 μl | |
Steril | |
ART-Sperrfilter | |
3.13 cm | |
Racks | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall | |
ART |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.