Learn More
WTW™ Armschutz mit Schutzhaube für WTW™ ConOx™ und Tetracon™
Die universelle Scharfschaltung für den TetraCon™325 sowie für den galvanisierten Sauerstoffsensor CellOx™ 325 bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen in rauen Feldanwendungen, wie z. B. strömendes Wasser oder Bohrungen. Die spezielle Scharfschaltung A pHLab/K wird verwendet, um SenTix™ pH-Elektroden mit Glaswellen zu schützen, wenn außerhalb des Labors gemessen wird.
281.00 € - 344.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sauerstoffsensor CellOx™ 325 und Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 325 |
---|---|
Typ | Panzerung |
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10613922
|
WTW™
903830 |
Kunststoff | Sauerstoffsensor CellOx™ 325 und Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 325 |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10567831
|
WTW™
903831 |
Stainless Steel | Oxygen Sensor CellOx™ 325 and Conductivity Cell TetraCon™ 325 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- SensoLyt™ 900-P
- SensoLyt™ ORP 900-P
- TetraCon™ 925-P
- FDO™ 925-P
- VisoTurb™ 900-P
Spezifikation
Sauerstoffsensor CellOx™ 325 und Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 325 | |
Panzerung |