Learn More
WTW™ Armschutz mit Schutzhaube für WTW™ ConOx™ und Tetracon™
Die universelle Scharfschaltung für den TetraCon™325 sowie für den galvanisierten Sauerstoffsensor CellOx™ 325 bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen in rauen Feldanwendungen, wie z. B. strömendes Wasser oder Bohrungen. Die spezielle Scharfschaltung A pHLab/K wird verwendet, um SenTix™ pH-Elektroden mit Glaswellen zu schützen, wenn außerhalb des Labors gemessen wird.
Marke:  WTW™ 903831
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10567831
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • SensoLyt™ 900-P
  • SensoLyt™ ORP 900-P
  • TetraCon™ 925-P
  • FDO™ 925-P
  • VisoTurb™ 900-P
Spezifikation
Spezifikation
Oxygen Sensor CellOx™ 325 and Conductivity Cell TetraCon™ 325
Armoring
Stainless Steel protective hood
Stainless Steel