Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo 96-Well, flach, transparent, PCR-Platte, weiße Wells - PROMO
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
- Stellfläche nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Stellfläche die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
- Dünnwandige Wells mit U-Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Eingerückte alphanumerische Beschriftung der Gitterreferenz—Integriertes Rahmen- und Well-Design für verbesserte Hitzeversiegelung
- Geringes Profil – Ermöglicht eine maximale Wärmeübertragung und eine minimale Verdampfung bei Verwendung von Proben mit geringem Volumen (200 μl Arbeitsvolumen) Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
- Erhältlich in klaren und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad CFX96™, Bio-Rad CFX96 Touch™, Roche LightCycler 480, Eppendorf MasterCycler RealPlex |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | qPCR/Echtzeit-PCR |
| Plattenkompatibilität | ANSI-konforme Stellfläche gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz |
| Menge | 25 Platten |
| Wellfarbe | Weiß |