Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station UP
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for ultrapure water
2315.00 € - 2350.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml bis 50 l |
---|---|
Speisewasserüberwachung | No |
Speisewasserquelle | Ultrapure |
Flussrate | Up to 2 L/min. |
Art des Produktwassers | Ultrapure (Typ 1) |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17284233
![]() |
Sartorius
H2O-ARST-UP-T |
Smart Station Tischgerät |
2315.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17274233
![]() |
Sartorius
H2O-ARST-UP-B |
Smart Station für die Wandmontage |
2350.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Height adjustable display/dispense station for dispensing Type 1 ultrapure water
- Compact design for easy and space-saving integration into lab environment
- Intuitive touch-activated color display with direct access to important functions
- Flexible and stepless height adjustment to fill different sized containers and beakers
- Ergonomic design can be optimized for right or left hand operation
- Accurate volume dispense for fast and precise buffer and sample prep
- Adjustable, splash-free flow rate from drop-by-drop to 2 L/min
Equipment supplied:
- Display/dispense unit with stand
- Power supply including:
- IEC connector
- Connection set
For intended use with:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Spezifikation
50 ml bis 50 l | |
Ultrapure | |
Ultrapure (Typ 1) | |
Touchdisplay |
No | |
Up to 2 L/min. | |
No |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Arium™ Smart Station UP