Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station UP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17274233 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Smart Station Tischgerät
Smart Station für die Wandmontage
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17274233
Marke: Sartorius H2OARSTUPB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for ultrapure water
  • Höhenverstellbare Anzeige-/Ausgabestation zur Ausgabe von Reinstwasser Typ 1
  • Kompaktes Design zur einfachen und platzsparenden Integration in die Laborumgebung
  • Intuitives, berührungsaktiviertes Farbdisplay mit direktem Zugriff auf wichtige Funktionen
  • Flexible und stufenlose Höheneinstellung zum Befüllen von Behältern und Bechern unterschiedlicher Größe
  • Das ergonomische Design kann für die Bedienung mit der rechten oder linken Hand optimiert werden
  • Präzise Volumenausgabe zur schnellen und präzisen Puffer- und Probenvorbereitung
  • Einstellbare, spritzwasserfreie Durchflussrate von Tropfen zu Tropfen bis zu 2 l/min
Lieferumfang:
  • Anzeige/Spender mit Ständer
  • Stromversorgung einschließlich:
    • IEC-Anschluss
    • Anschluss-Set
Für den vorgesehenen Gebrauch mit:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml bis 50 l
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Ultrapure
Flussrate Up to 2 L/min.
Art des Produktwassers Ultrapure (Typ 1)
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Typ Smart Station für die Wandmontage
Display Touchdisplay