Learn More
Sartorius™ Arium™ Vorbehandlungskartusche
Für die Filtration von Wasser in Laborwassersystemen.
Marke: Sartorius™ H2O-CPFAD-1
402.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehörteil
- Zur Verwendung mit Arium Laborwassersystemen
- Unterstützt in Anwendungen wie HPLC, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, PCR, Elektrophorese, Photometrie und vielen mehr
Spezifikation
Elix, RiOs | |
Activated Carbon | |
Wasserfiltration im Labor | |
Kartusche |
Polypropylene | |
Activated Carbon | |
Arium™ Systeme |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Arium™ Vorbehandlungskartusche > Vorfilterpatrone
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur