Learn More
Sartorius arium™ comfort II ASTM 1, 2 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit TOC-Überwachung ohne UV-Lampe
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 2.
15330.00 €
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/1.000 ml |
---|---|
Tägliche Abgabe | 120 l/h (Typ 1), 5 l/h 10 l/h (Typ 2) |
Typ | Wasseraufbereitungssystem |
Speisewasserdruck | 2,0 bis 6,9 bar |
Speisewassertemperatur (metrisch) | 2 °C° bis 30 °C° |
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
14871382
|
Sartorius
H2O-II-2-T |
Arbeitsfläche | 10 l/h |
15330.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
14851382
|
Sartorius
H2O-II-2-B |
Wand | 10 l/h |
15330.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Ausgestattet mit neuester EDI-Technologie und einzigartigem Kassetten-Kit
- Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
- Führt elektrochemische Deionisierung in der dritten Reinigungsstufe durch
- Zuverlässige und sichere Entfernung von Kontamination im Speisewasser
- Die Arium-Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
Vorteile
- Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
- Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Spezifikation
<1 CFU/1.000 ml | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
80% | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, elektrochemische Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
17 in. | |
19,7 in. | |
18,7 in. | |
61,7 lb. (leer); 79,3 lb. (Betrieb) | |
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.) |
120 l/h (Typ 1), 5 l/h 10 l/h (Typ 2) | |
2,0 bis 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, mikrobiologische Medien und Reagenzien, Histologie, LISA, RIA | |
< 1 ml | |
<1 NTU | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
28 kg (leer); 36 kg (Betrieb) |