Learn More
Sartorius arium™ comfort II ASTM 1, 2 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit TOC-Überwachung ohne UV-Lampe
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 2.
Marke:  Sartorius H2O-II-2-B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14851382
  • 15330.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgestattet mit neuester EDI-Technologie und einzigartigem Kassetten-Kit
  • Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
  • Führt elektrochemische Deionisierung in der dritten Reinigungsstufe durch
  • Zuverlässige und sichere Entfernung von Kontamination im Speisewasser
  • Die Arium-Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
Vorteile
  • Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
  • Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
  • Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Spezifikation
Spezifikation
<1 CFU/1.000 ml
10 l/h
2,0 bis 6,9 bar
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, mikrobiologische Medien und Reagenzien, Histologie, LISA, RIA
Wand
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, elektrochemische Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
17 in.
19,7 in.
18,7 in.
61,7 lb. (leer); 79,3 lb. (Betrieb)
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
120 l/h (Typ 1), 5 l/h 10 l/h (Typ 2)
Wasseraufbereitungssystem
2 °C° bis 30 °C°
80%
< 1 ml
<1 NTU
43,5 cm
50,1 cm
47,6 cm
28 kg (leer); 36 kg (Betrieb)