Learn More
Velp Scientifica™ AREC Connect Digitaler Keramik-Heizplattenrührer
Der Velp Scientifica AREC Connect Digitale Keramik-Heizplattenrührer ist ein innovativer Heizplattenrührer mit WLAN-Technologie zur Kontrolle von Reaktionen über die Velp Ermes Cloud-Plattform. Er bietet präzise Thermoregulation und leistungsstarkes Rühren für chemische, mikrobiologische, pharmazeutische und kosmetische Labors, die Genauigkeit und Effizienz benötigen.
805.00 € - 836.00 €
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Keramik |
---|---|
Spannung | 230 V |
Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsmeldung bei heißer Oberflächen, akustisches Signal |
Versandgewicht (angloamerikanisch) | 8.2 lb. |
Versandgewicht (metrisch) | 3,7 kg |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17284433
|
Velp Scientifica™
SA20500550 |
Temperatursonde AISI 316 Ti |
805.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17294433
|
Velp Scientifica™
SB20500550 |
Temperatursonde AISI 316 Ti, Stützstange, Klammer |
836.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hervorragendes Leistungsverhalten
- Modernste Heizplattentechnologie, die Temperaturhomogenität und Stabilität von Raumtemperatur bis zu 550°C gewährleistet
- Der leistungsstarke bürstenlose Motor dreht bis zu 20 l Volumen (H2O) von 30 bis 1700 U/min
- Die Speed Servo™ Gegenreaktions-Technologie sorgt auch bei Viskositätsänderungen für konstante Drehzahlen
Ausgezeichnete Thermoregulation
- Ideal für temperaturempfindliche Anwendungen in Chemie, Biotechnologie und Pharmazie
- Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100-Sonde (±0,5°C)
- Die Thermoregulation reicht von Raumtemperatur bis zu 300°C.
Sicher und beständig
- Hochwertige Keramikoberseite und Technopolymerstruktur gewährleisten die Beständigkeit gegen Chemikalien
- Sicherheitsmeldung für heiße Oberflächen wird angezeigt, wenn die Temperatur über 50°C liegt
- Die Sicherheitsverriegelungstaste verhindert das Risiko unbeabsichtigter Änderungen der Arbeitsbedingungen
Programmierbarer Betrieb
- Integrierter Timer von 1 min bis 99 h 59 min (1 min-Schritt)
- Aumatische Umkehrung der Rührrichtung für verbesserte Mischfunktionen von 5 s bis 99 min 59 s (1 s-Schritte)
- Intermittierender Modus für erweiterte Programmierung von 5 s bis 99 min 59 s (1 s-Schritt)
Intuitiv und anwenderfreundlich
- Digitale Anzeige für präzise Temperatur- und Rühreinstellungen
- Beleuchtete Symbole für eine klare Anzeige der Arbeitsbedingungen
Spezifikation
Keramik | |
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberflächen, akustisches Signal | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3,2 kg | |
Quadratisch | |
EU | |
20 l | |
25 Monate | |
CE-Konformitätserklärung; UK-Konformitätserklärung; BC-Zertifikat; cNEMKOus-Zertifikat |
230 V | |
8.2 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Umgebungstemperatur bis 550 °C | |
7.1 lb. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
1 | |
30 bis 1700 U/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |