Learn More
Velp Scientifica™ AREC Connect Digitaler Keramik-Heizplattenrührer
Der Velp Scientifica AREC Connect Digitale Keramik-Heizplattenrührer ist ein innovativer Heizplattenrührer mit WLAN-Technologie zur Kontrolle von Reaktionen über die Velp Ermes Cloud-Plattform. Er bietet präzise Thermoregulation und leistungsstarkes Rühren für chemische, mikrobiologische, pharmazeutische und kosmetische Labors, die Genauigkeit und Effizienz benötigen.
Marke: Velp Scientifica™ SB20500550
Beschreibung
Hervorragendes Leistungsverhalten
- Modernste Heizplattentechnologie, die Temperaturhomogenität und Stabilität von Raumtemperatur bis zu 550°C gewährleistet
- Der leistungsstarke bürstenlose Motor dreht bis zu 20 l Volumen (H2O) von 30 bis 1700 U/min
- Die Speed Servo™ Gegenreaktions-Technologie sorgt auch bei Viskositätsänderungen für konstante Drehzahlen
Ausgezeichnete Thermoregulation
- Ideal für temperaturempfindliche Anwendungen in Chemie, Biotechnologie und Pharmazie
- Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100-Sonde (±0,5°C)
- Die Thermoregulation reicht von Raumtemperatur bis zu 300°C.
Sicher und beständig
- Hochwertige Keramikoberseite und Technopolymerstruktur gewährleisten die Beständigkeit gegen Chemikalien
- Sicherheitsmeldung für heiße Oberflächen wird angezeigt, wenn die Temperatur über 50°C liegt
- Die Sicherheitsverriegelungstaste verhindert das Risiko unbeabsichtigter Änderungen der Arbeitsbedingungen
Programmierbarer Betrieb
- Integrierter Timer von 1 min bis 99 h 59 min (1 min-Schritt)
- Aumatische Umkehrung der Rührrichtung für verbesserte Mischfunktionen von 5 s bis 99 min 59 s (1 s-Schritte)
- Intermittierender Modus für erweiterte Programmierung von 5 s bis 99 min 59 s (1 s-Schritt)
Intuitiv und anwenderfreundlich
- Digitale Anzeige für präzise Temperatur- und Rühreinstellungen
- Beleuchtete Symbole für eine klare Anzeige der Arbeitsbedingungen
Spezifikation
Keramik | |
Temperatursonde AISI 316 Ti, Stützstange, Klammer | |
8.2 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Umgebungstemperatur bis 550 °C | |
7.1 lb. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
1 | |
30 bis 1700 U/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |
230 V | |
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberflächen, akustisches Signal | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3,2 kg | |
Quadratisch | |
EU | |
20 l | |
25 Monate | |
CE-Konformitätserklärung; UK-Konformitätserklärung; BC-Zertifikat; cNEMKOus-Zertifikat |