Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammer Howard zur Untersuchung von Fruchtsäften
Artikelnummer. 15325086
Click to view available options
:
22mm AD
Artikelnummer. 15325086
Marke: Marienfeld Superior™ 0611040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Marienfeld Superior™ Zählkammer Howard zur Untersuchung von Fruchtsäften
  • Zählkammer nach Howard zur Untersuchung von Fruchtsäften
  • Aus Glas
  • Kammertiefe 0,1 mm ± 2 %
  • Unterschiedliche Deckgläser sind als Zubehör lieferbar, bitte separat bestellen
Spezifikation
Typ Zählkammer
Beschreibung Howard ohne Zähllinien
Material Spezielles optisches Glas
CE-Kennzeichnung Nein
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Durchmesser (metrisch) 20 mm int.