Learn More
Invitrogen™ ArC™ Aminreaktive Kompensations-Bead-Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellen-Farbstoff-Kits)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Kits)
Marke:  Invitrogen™ A10628
112.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15563052
  • 120.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit ist ein auf Beads basierendes Mittel, das speziell für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Kits optimiert wurde.
  • Gebrauchsfertige Kontrolle
  • Keine aufwändige Wärmebehandlung von Zellen zur Kontrolle erforderlich, was wertvolle Probensubstanz einspart
  • Ermöglicht genaue und konsistente Ergebnisse
    Auswahlhilfe für alle fixierbaren Farbstoffe zur Bestimmung der Zellviabilität für die Durchflusszytometrie anzeigen.
    Gebrauchsfertige Kontrolle
    Im Gegensatz zu anderen Methoden, bei denen eine Probenvorbereitung erforderlich ist, um Kompensationskontrollen mithilfe von Zellmaterial herzustellen, ist das ArC Amin Reactive Compensation Bead Kit direkt aus der Tropfflasche sofort anwendbar. Das Kit umfasst zwei Arten speziell modifizierter Polystyrol-Mikrokugeln, die für eine Reaktion mit dem aminreaktiven Farbstoff in den LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain Kits optimiert wurden. Die ArC reaktiven Beads (Komponente A) binden alle aminreaktiven Farbstoffe und bieten ein positives Signal, während ArC negative Beads (Komponente B) keine Reaktivität besitzen und eine negative Kompensationskontrolle liefern. Dank dieses gebrauchsfertigen Produkts kann ursprüngliches Probenmaterial für weitere Experimente gespart werden; keine wertvolle Probensubstanz muss für die Erstellung von Kompensationskontrollen verwendet werden.
    Genaue und konsistente Ergebnisse
    Im Gegensatz zu biologischen Kontrollen, die je nach Krankheit oder Entwicklungsstand unterschiedliche Expressionsniveaus besitzen, liefern ArC Beads ein helles, gleichbleibendes Signal (siehe Abbildung unten). Konsistenz im Färbungsmuster der Kompensationskontrollen ist für einen korrekten Kompensationswert von Bedeutung. Wenn das Signal je nach verwendetem Kontrollmaterial variiert, kann dies den Kompensationswert beeinflussen und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
    Funktionsweise
    Ein Tropfen Bead-Lösung wird in ein Teströhrchen mit LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain zum Anfärben toter Zellen gegeben. Nach Inkubation mit aminreaktivem Farbstoff werden die Beads in Färbepuffer gewaschen, ein Tropfen Negativkontroll-Beads wird hinzugegeben (falls erforderlich), und die Beads werden resuspendiert und mittels Durchflusszytometrie analysiert. Die beiden Komponenten bieten klar erkennbare, positive Beads, die mindestens 50-mal heller sind als die negativen Beads, was zum Einstellen der Kompensation verwendet werden kann.
    Weitere Kompensationsprodukte
    Neben den ArC Amine Reactive Compensation Beads ist auch das AbC™ Anti-Mouse Bead Kit für das Einfangen von Maus-Anti-Human-Antikörpern sowie das AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit für das Einfangen von Ratten-Anti-Maus- oder Hamster-Anti-Maus-Antikörpern erhältlich.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält 1 Fläschchen mit ArC™ Amin-reaktiven Beads und 1 Fläschchen mit negativen Beads.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
  • Fluoreszent
    Beliebiger Laser (UV bis 633/635)
    Tube
    1 Kit
    Oberfläche
    Kompensations-Beads
    Arc™ Aminreaktiver Kompensationsbead Kit, 1 Kit,25 Testsreaktionen,6μ m Durchmesser, 6μ m Bead-Durchmesser, Fluoreszenzdetektionsmethode, Durchflusszytometrie Kompensationsbeads Kalibrierungstyp, Oberflächenfärbung-Konfiguration, beliebige Laser (UV bis 6
    6 μm
    Durchflusszytometer
    20
    Raumtemperatur
    ArC™, LIVE/DEAD™
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.