Learn More
Invitrogen™ ArC™ Aminreaktive Kompensations-Bead-Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellen-Farbstoff-Kits)
Artikelnummer. p-7075635
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
100
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093324
Marke: Invitrogen™ A10346
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Kits)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit ist ein auf Beads basierendes Mittel, das speziell für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Kits optimiert wurde.
  • Gebrauchsfertige Kontrolle
  • Keine aufwändige Wärmebehandlung von Zellen zur Kontrolle erforderlich, was wertvolle Probensubstanz einspart
  • Ermöglicht genaue und konsistente Ergebnisse
    Auswahlhilfe für alle fixierbaren Farbstoffe zur Bestimmung der Zellviabilität für die Durchflusszytometrie anzeigen.
    Gebrauchsfertige Kontrolle
    Im Gegensatz zu anderen Methoden, bei denen eine Probenvorbereitung erforderlich ist, um Kompensationskontrollen mithilfe von Zellmaterial herzustellen, ist das ArC™ Aminreaktive Kompensations-Bead-Kit direkt aus der Tropfflasche sofort anwendbar. Das Kit umfasst zwei Arten speziell modifizierter Polystyrol-Mikrosphären, die für eine Reaktion mit dem aminreaktiven Farbstoff in den LIVE/DEAD™ Fixable-Kits zum Anfärben toter Zellen optimiert wurden. Die ArC™ reaktiven Beads (Komponente A) binden alle aminreaktiven Farbstoffe und bieten ein positives Signal, während ArC™ negative Beads (Komponente B) keine Reaktivität besitzen und eine negative Kompensationskontrolle liefern. Dieses sofort einsatzfähige Produkt bewahrt das ursprüngliche Probenmaterial für weitere Experimente; keine wertvolle Probensubstanz muss für die Erstellung von Kompensationskontrollen verwendet werden.
    Genaue und konsistente Ergebnisse
    Im Gegensatz zu biologischen Kontrollen, die je nach Krankheit oder Entwicklungsstand unterschiedliche Expressionsniveaus bieten, liefern Arc™ Beads ein helles, konsistentes Signal (siehe Abbildung unten). Konsistenz im Färbungsmuster der Kompensationskontrollen ist für einen korrekten Kompensationswert von Bedeutung. Wenn das Signal je nach verwendetem Kontrollmaterial variiert, kann dies den Kompensationswert beeinflussen und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
    Funktionsweise
    Ein Tropfen Bead-Lösung wird in ein Teströhrchen mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain zum Anfärben toter Zellen gegeben. Nach Inkubation mit aminreaktivem Farbstoff werden die Beads in Färbepuffer gewaschen, ein Tropfen Negativkontroll-Beads wird hinzugegeben (falls erforderlich), und die Beads werden resuspendiert und mittels Durchflusszytometrie analysiert. Die beiden Komponenten bieten klar erkennbare, positive Beads, die mindestens 50-mal heller sind als die negativen Beads, was zum Einstellen der Kompensation verwendet werden kann.
    Sonstige Kompensationsprodukte
    Neben ArC™ Amine Reactive Compensation Beads bietet Life Technologies auch das AbC™ Anti-Mouse Bead Kit zum Einfangen von Maus-Antihuman-Antikörpern und das AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit zum Einfangen von Ratten-Antimaus- oder Hamster-Antimaus-Antikörpern.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Durchmesser (metrisch) 6 μm
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen mit ArC™ Amin-reaktiven Beads und 1 Fläschchen mit negativen Beads.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lagern
  • Format Tube
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Anzahl Tests 100
    Menge 1 Kit
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Anregungswellenlängenbereich beliebige Laser (UV bis 633/635)
    Färbekonfiguration Oberfläche
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Produktlinie CompenFlow, Molecular Probes
    Produkttyp Kompensations-Beads
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.